Learn More
Methyl-2-chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705199
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10427252
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB06334DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 89793-11-3
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.595
MDL-Nummer MFCD00117906
InChI-Schlüssel ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylate, methyl 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, acmc-20akio, 2-chloro-4-carbomethoxy-6-methylpyrimidine, methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine 4-carboxylate, methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 2736835
IUPAC-Name Methyl 2-Chlor-6-Methylpyrimidin-4-Carboxylat
SMILES CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 97%