Learn More
Methyl2-Isothiocyanatobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10743574 10 g 10 Gramm
10302315 5 g 5 Gramm
10722037 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743574 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01695EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16024-82-1
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041062
InChI-Schlüssel UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
IUPAC-Name Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.2500g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel SCNC6H4CO2CH3
Menge 10 g
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) 97%