Learn More
Methyl 3-amino-4-(Isopropylsulfonyl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. p-2705258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10651293 1 g 1 Gramm
10304722 10 g 10 Gramm
10376704 25 g 25 Gramm
3 options
Product Code. 10651293
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM01952DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 175201-72-6
Summenformel C9H13NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 263.33
MDL-Nummer MFCD00067930
InChI-Schlüssel LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2778568
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-propan-2-ylsulfonylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.34
Reinheit (%) 97%