Learn More
Methyl3-amino-4(Methylsulfonyl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| Synonym | methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate |
| Formelmasse | 235.28 |
| Reinheit (%) | 97% |