Learn More
Methyl3-amino-4(Methylsulfonyl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705261
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10161212
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM01956DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175201-73-7
Summenformel C7H9NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 235.272
MDL-Nummer MFCD00067932
InChI-Schlüssel ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778572
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-methylsulfonylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 97%