Learn More
Methyl3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391865 5 g 5 Gramm
10304782 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391865 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01297DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-31-1
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00051822
InChI-Schlüssel YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-4-Methylthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 97%