Learn More
Methyl-3-amino-5-(4-chlorphenyl)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10364332 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10324382 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10245524 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364332 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00598DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 91076-93-6
Summenformel C12H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 267.727
MDL-Nummer MFCD00052591
InChI-Schlüssel MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777492
IUPAC-Name Methyl-3-amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Formelmasse 267.74
Reinheit (%) 97%