Learn More
Methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603023 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10019411 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603023 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00498DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100063-22-7
Summenformel C12H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 233.285
MDL-Nummer MFCD00068161
InChI-Schlüssel QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 700562
IUPAC-Name Methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.29
Reinheit (%) 97%