Learn More
Methyl-3-amino-5(-tert-butyl)-thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10772863 1 g 1 Gramm
10240135 5 g 5 Gramm
10743053 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00671DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-03-8
Summenformel C10H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 213.295
MDL-Nummer MFCD00068163
InChI-Schlüssel WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
PubChem CID 2777503
IUPAC-Name Methyl 3-Amino-5-Tert-Butylthiophen-2-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) 97%