Learn More
Methyle3-Chlor-4-Methylthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10150592 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10069411 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150592 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01297DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-11-8
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00052072
InChI-Schlüssel BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
IUPAC-Name Methyl-3-chlor-4-methylthiophen-2-carboxylat
SMILES CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.65
Reinheit (%) 97%