Learn More
Methyl3-Cyanobenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10622015 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10065152 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622015 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC00610DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13531-48-1
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00220156
InChI-Schlüssel XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
PubChem CID 83554
IUPAC-Name Methyl-3-cyanbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle3-cyanobenzoate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 95%