Learn More
Methyl3-Isothiocyanatothiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762483 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10059131 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00289EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 81321-10-0
Summenformel C7H5NO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 199.24
MDL-Nummer MFCD00052589
InChI-Schlüssel RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
IUPAC-Name Methyl-3-isothiocyanatothiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%