Learn More
Methyl 4-Methoxithiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 172.2 |
| Reinheit (%) | 97% |