Learn More
Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10569972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10569972 1 g 1 Gramm
10492494 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00423DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 780-31-4
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD00041006
InChI-Schlüssel JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737353
IUPAC-Name Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4C(O)OCH3
Menge 1 g
Synonym methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%