Learn More
Methyl-5-methyl-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10113264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10113264 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10422DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle5-methyl-3-isoxazolecarboxylate
CAS 19788-35-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H7NO3
MDL-Nummer MFCD00015895
Menge 1 g
Synonym methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
InChI-Schlüssel MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
IUPAC-Name Methyl 5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 141.13
PubChem CID 88245
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 97%