Learn More
6-Morpholinonicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10427802 1 g 1 Gramm
10294524 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10427802 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17522DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 132546-81-7
Summenformel C11H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD03783347
InChI-Schlüssel FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776466
IUPAC-Name Methyl 6-Morpholin-4-ylpyridin-3-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle6-morpholinonicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%