Learn More
Methylenblau, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578814 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578814 25 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578814 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. Q47303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenblau
IUPAC-Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
Formelmasse 373.91
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue