Learn More
Methylenblau, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10307033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10307033 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10307033 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP117100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Schmelzpunkt 190°C
CAS 7220-79-3
Extinktionskoeffizient 2000g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C16H24ClN3O3S
MDL-Nummer MFCD00150008
Merck Index 15, 6132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slight
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Lambda max. 660 to 664nm
Formelmasse 373.9
Verlust bei Trocknung 8.0 to 18.0%
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Hinweise zur Zersetzung 190°C
Dichte 1.230g/cm³
Farbindex Nr. 52015
Farbe Grün
pH 3 to 4.5
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /