Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, hochrein, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 11453697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453697 100 g 100 Gramm
11443697 25 g 25 Gramm
11463697 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453697 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18174.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.93 €
    59.65 € / 100 Gramm
    Sparen 13.28 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylenblau wird als Färbemittel in verschiedenen Färbeverfahren verwendet, z. B. in der Wright- und Jenner-Färbung. Es dient auch als Indikator und Medizin. Darüber hinaus wird es zur Untersuchung von RNA und DNA unter dem Mikroskop oder in einem Gel verwendet. Es wird in der analytischen Chemie häufig als Redox-Indikator verwendet. Es fungiert als Photosensibilisator zur Erzeugung von Singulett-Sauerstoff, um organische Peroxide durch eine Diels-Alder-Reaktion herzustellen. Es wird auch in der Sulfid-Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Aquakultur bei der Behandlung von Pilzinfektionen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure, Glycerin und Chloroform. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122965-43-9
Summenformel C16H18ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 319.85
MDL-Nummer MFCD00150006
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Namenshinweis biological stain
Hinweise zur Reinheitsqualität High purity
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Menge 100 g
Formelmasse 319.86 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue