Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, hochrein, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. p-7024026
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11443697
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18174.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylenblau wird als Färbemittel in verschiedenen Färbeverfahren verwendet, z. B. in der Wright- und Jenner-Färbung. Es dient auch als Indikator und Medizin. Darüber hinaus wird es zur Untersuchung von RNA und DNA unter dem Mikroskop oder in einem Gel verwendet. Es wird in der analytischen Chemie häufig als Redox-Indikator verwendet. Es fungiert als Photosensibilisator zur Erzeugung von Singulett-Sauerstoff, um organische Peroxide durch eine Diels-Alder-Reaktion herzustellen. Es wird auch in der Sulfid-Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Aquakultur bei der Behandlung von Pilzinfektionen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure, Glycerin und Chloroform. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122965-43-9
Summenformel C16H18ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 319.85
MDL-Nummer MFCD00150006
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
IUPAC-Name [7-(Dimethylamino)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Namenshinweis biological stain
Hinweise zur Reinheitsqualität High purity
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Formelmasse 319.86 (Anhydrous)
Menge 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene Blue hydrate