Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10237273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10237273 500 g Glasflasche 500 Gramm
10455081 25 g Glasflasche 25 Gramm
10175693 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237273 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 414245000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Methylenblau, C16H24CLN3O3S, CAS-Nummer 7220-79-3, Grundblau 9, 25 g, 1,21 bis 1,7, Dampfdruck:Vernachlässigbar, 27, V, 19, 259, CHEBI:6872, grün, 13 (Luft - 1,0), min. 82 %, 200-515-2, 319,85, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC-Name [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Schmelzpunkt 190.0°C
Absorptionsverhältnis 1.21 to 1.7
Farbstoffgehalt 82% min.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 663 to 667nm
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Beilstein 27, V,19, 259
Dichte 13 (Air = 1.0)
Merck Index 15, 6132
Farbe Grün
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Menge 500 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Formelmasse 319.85
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue