Learn More
Methylenblau, Redox-Indikator, Feststoff, C.I.52015, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10010270
Marke: Fisher Chemical M/4870/45
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
IUPAC-Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Formelmasse 373.89g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Grün
pH 3 to 4.5
Menge 10 g
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate, Methylene blue