Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Methylenblau-Lösung
Artikelnummer. 12881813
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12881813 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12881813 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.7027
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als Gegenfärbung bei Ziehl-Neelsen- und Kinyoun-Färbungen. Pro-Lab Diagnostik™ Malachitblaufärbung ist ein gebrauchsfertiger Farbstoff zur Unterscheidung von nicht säurebeständigen Organismen und Mykobakterien. Es wird nach den höchsten Standards hergestellt, entspricht allen gesetzlichen Anforderungen und ist CE-gekennzeichnet.
Pro-Lab Diagnostik™ Mikrobiologische Färbelösungen werden in eigens dafür eingerichteten Laboren unter Verwendung der besten Rohstoffe nach höchsten Standards hergestellt. Vor der Freigabe müssen strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren durchlaufen werden, um sicherzustellen, dass alle Lösungen hervorragende Leistungsmerkmale aufweisen.
Säurebeständige Organismen wie Mycobacterium haben wachsartige, nahezu undurchlässige Zellwände, die sie sehr widerstandsfähig gegen die herkömmlichen mikrobiologischen Färbungen machen. Sie müssen entweder mit der Ziehl-Neelsen (ZN)-Methode gefärbt werden, die eine Erwärmung erfordert, oder mit der Kinyoun-Methode ohne Erwärmung. Die Grundmethode der Gram-Färbung funktioniert folgendermaßen: ein Primärfärbemittel wird aufgetragen, ein Differenzierungsmittel entfernt die Färbung von nicht säurefesten Organismen und ein Gegenfärbemittel wird aufgetragen, um die entfärbten Organismen zu identifizieren.
  • Gebrauchsfertige Lösung in einer praktischen, kostengünstigen Größe
  • Wirkt als Gegenfärbung für nicht säurefeste Organismen im Ziehl-Neelsen- oder Kinyoun-Färbeverfahren
  • Erst nach dem Färben mit Carbol Fuchsin und mit einem Differenzierer/Entfärber aufzutragen
  • Entfärbte, nicht säurefeste Zellen nehmen die kontrastierende blaue Farbe auf und sind dann gut zu erkennen.
Spezifikation
Lösungstyp Reagenz
Typ Methylenblau
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Verfärbungen mit Mykobakterien
Farbe Dunkelblau
Material Methanol, Methylenblau
Lagerungsbedingungen <20 °°C
Färbemitteltyp Acid-Fast-Färbelösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol