Learn More
Methylenblautrihydrat, zinkfrei MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436451 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219399805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Namenshinweis Eine Ethidiumbromid-Alternative zur Visualisierung von Nukleinsäuren in Gelen
CAS 61-73-4
Summenformel C16H18ClN3S
Synonym Methylthionine chloride, C.I. 52015
Farbe Dark Blue
Menge 5 g
InChI-Schlüssel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-Name [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formelmasse 373.9
Güte Not Available