Learn More
Methylenchlorid-d2, TRC
Artikelnummer. 30465941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465941 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30465941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM304097100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Summenformel C 2H2 Cl2
Menge 100 mg
Synonym Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2
InChI-Formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(dideuterio)methan
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
Formelmasse 85.9659