missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCRN3 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604500 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604500 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604500 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282003PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SCRN3 Polyclonal antibody specifically detects SCRN3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCRN3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ23142, MGC149597, secernin 3, secernin-3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SCRN3 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the center of human SCRN3. The immunogen is located within amino acids 230 - 280 of SCRN3. Amino Acid Squence: CEGYKLLNKHKGNIT
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79634
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.