Learn More
Methylenchlorid (Konservierungsmittel für Penten), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10512965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10512965 4 L Glasflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10512965 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP11864
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Lösungsmittel wird häufig in automatisierten Syntheseverfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Chloride
Schmelzpunkt -97 °C
Namenshinweis Penten-Konservierungsmittel
Extinktion Maximal 1 bei 233 nm, Maximal 0,12 bei 240 nm, Maximal 0,01 bei 254 nm
CAS 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2
Farbe Farblos
Dichte 1.33g/cm³
Menge 4 L
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4200 bis 1,4230 (bei 25 °C)
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Prozentgehaltsbereich ≥99,9 %
Titrierbare Säure Max. 0,0003 mEq/g
Summenformel C6H10
Dampfdruck 20 mmHg bei 3502 °C
UN-Nummer 1593
Wasser Maximal 25 ppm.
Merck Index 15, 6135
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
Siedepunkt 39 °C
InChI-Schlüssel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC=CC1
IUPAC-Name Cyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Formelmasse 84.93
Reinheit (%) ≥99,9 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.