Learn More
R&D Systems™ α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Beschreibung
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt |
| CAS | 1343364-54-4 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C11H15N5Na3O12P3 |
| Formelmasse | 571.15 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 571.155 |