Learn More
Methylendiamin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476807 100 mg 100 Milligramm
30474583 1 g 1 Gramm
30473096 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260227100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57166-92-4
Summenformel C H6 N2 . 2[H Cl]
Molekulargewicht (g/mol) 118.99
Synonym Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
IUPAC-Name Methanediamin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenediamine Dihydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H