Learn More
Methylendiphosphonsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462547 25 g 25 Gramm
11442547 1 g 1 Gramm
11452547 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14803.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylendiphosphonsäure, >-99 %, CH6O6P2, CAS-Nummer-1984-15-2, acido medronico, Methylendiphosphonsäure, acid medronique, Acidum medronicum, Phosphonsäure, Methylenbis, Methylenbis Phosphonsäure, Methylendiphosphonat, mdp-bracco, Methandiphosphonsäure, Medronsäure, 25 g, 1708494
Methylenediphosphonic acid is used as a radioactive imaging agent, which is primarily used in skeletal scintigraphy. Due to its absorption by a variety of tumors, it is useful for the detection of neoplasms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylendiphosphonsäure wird als radioaktives Bildgebungsmittel verwendet, das hauptsächlich in der Skelettszintigrafie verwendet wird. Da sie von einer Vielzahl von Tumoren absorbiert wird, ist sie für den Nachweis von Neoplasmen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer löslich in wasserfreiem Ethanol. Unlöslich in Methylenchlorid.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1984-15-2
Summenformel CH6O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 176.00
MDL-Nummer MFCD00002139
InChI-Schlüssel MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
IUPAC-Name Methylenbis(phosphonsäure)
SMILES OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenediphosphonic acid
Schmelzpunkt 202°C to 204°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1708494
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5792
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethylsulfoxide and methanol. Slightly soluble in anhydrous ethanol. Insoluble in methylene chloride.
Formelmasse 176
Reinheit (%) ≥99%