Learn More
Methylequinoxalin-6-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632833 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10121172 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00059EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23088-23-5
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD00102618
InChI-Schlüssel VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
IUPAC-Name Methyl-chinoxalin-6-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%