Learn More
Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30469079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469079 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220288500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-Dione
CAS 25550-51-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9H12O3
Menge 500 mg
Synonym Methylcyclohexanedicarboxylic Acid Anhydride, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, methyl- (7CI, 8CI), Hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione (ACI), Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Methylhexahydrophthalic acid anhydride, Methylhexahydrophthalic anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O.CC1CCCC2C1C(=O)OC2=O
Molekulargewicht (g/mol) 168.18
Reinheit (%) >95