Learn More
Methyllithium, 1.6M in diethyl ether, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Artikelnummer. 16615895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16615895 100 mL 100 Milliliter
16605895 800 mL 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16615895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36516.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 917-54-4 | CH3Li | 21.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-54-4
Summenformel CH3Li
Molekulargewicht (g/mol) 21.98
MDL-Nummer MFCD00008253
InChI-Schlüssel DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyllithium
SMILES [Li]C
Spezifikation
Menge 100 mL
Physikalische Form Liquid