Learn More
Methyllithium, 2,2 M (6 Gew.%) in Diethylether mit LiBr, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10547573 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10547383 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10547573 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181298000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 917-54-4 | Molecular Formula: CH3Li | Molecular Weight: 21.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Summenformel CH3Li
Molekulargewicht (g/mol) 21.98
MDL-Nummer MFCD00008253
InChI-Schlüssel DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
IUPAC-Name methyllithium
SMILES [Li]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyllithium
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Lösung
Menge 800 mL
Strukturformel CH3Li
Flammpunkt −28°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction
Formelmasse 21.98
Reinheit (%) 97%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.81
Dichte 0.8100g/mL