Learn More
Methylmagnesiumchlorid, 3 M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336319
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mol
11 mol
Packungsgröße:
0.25 Mol
Artikelnummer. Menge unitSize
11336319 0.25 mol 0.25 Mol
11326319 11 mol -
2 options
Artikelnummer. 11336319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046118.JS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Als Grignard-Reagenz und Alkylierungsmittel in der organischen Synthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 676-58-4
Summenformel CH3ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 74.79
MDL-Nummer MFCD00000468
InChI-Schlüssel RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@
PubChem CID 12670
IUPAC-Name Magnesium;Carbanid;Chlorid
SMILES C[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium chloride
Farbe Braun bis Grün
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 0.25 mol
Strukturformel CH3MgCl
UN-Nummer UN3399
Beilstein 3587199
Flammpunkt −17°C (1°F)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in hydrocarbons
Formelmasse 74.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in THF
Geruch Ether-like
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.013g/mL