Learn More
Methylmagnesiumjodid, 3M Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10632445 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10632445
Marke: Thermo Scientific Acros 427408000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 917-64-6 | CH3IMg | 166.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-64-6, 60-29-7
Summenformel CH3IMg
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00001026
InChI-Schlüssel AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
PubChem CID 101907
IUPAC-Name Magnesium;carbanide;iodid
SMILES C[Mg]I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmagnesium iodide
Dichte 1.2600g/mL
Flammpunkt −40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3MgI
Menge 800 mL
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 166.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.