Learn More
Methylmalonsäure, TRC
Artikelnummer. 30007322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007322 5 g 5 Gramm
30003582 1 g 1 Gramm
30005693 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3188605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-05-2
Summenformel C4 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
Synonym Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
IUPAC-Name 2-Methylpropandioeure
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmalonic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 118.0266
Reinheit (%) >95%