Learn More
Methylparaben-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 174.0293 |
| Reinheit (%) | >95% |