Learn More
Methylprednisolon, Mikromol™
Artikelnummer. 18053990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053990 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18053990 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0190.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methylprednisolon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methylprednisolone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H30 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), 6α-methylprednisolone, Methylprednisolone Acetate Impurity B, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC-Name (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 374.47
Menge 250 mg
Formelmasse 374,2093 g/mol