Learn More
Methylschwefelsäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10444945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10444945
Marke: Thermo Scientific Acros 314670250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4112-03-2
Summenformel CH5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
MDL-Nummer MFCD00010870
InChI-Schlüssel MYMDOKBFMTVEGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfamic acid, methyl sulfamic acid, methylsulamic acid, sulfamic acid, methyl, methylsulfamicacid, sulfamic acid,n-methyl, acmc-2097ek, mymdokbfmtvege-uhfffaoysa, mymdokbfmtvege-uhfffaoysa-n
PubChem CID 244258
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfamic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHSO3H
Menge 25 g
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver