Learn More
(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride is used as a chemicals, pharmaceutical intermediates, reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Methylsulfonyl)methanesulfonylchlorid wird als Chemikalie, pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (50 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 110°C |
| Strukturformel | ClSO2CH2SO2CH3 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50g/L). |
| Formelmasse | 192.63 |
| Reinheit (%) | 98% |