Learn More
(Methylthio)acetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332016 5 g 5 Gramm
11342016 25 g -
11352016 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03066.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35120-10-6
Summenformel C3H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 87.14
MDL-Nummer MFCD00001925
InChI-Schlüssel ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
PubChem CID 99295
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylacetonitril
SMILES CSCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methylthio)acetonitrile
Dichte 1.052
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Strukturformel CH3SCH2CN
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
Beilstein 1738015
Formelmasse 87.14
Reinheit (%) 99%