Learn More
Methylthiouracil, Mikromol™
Beschreibung
Methylthiouracil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-2-thiouracil |
| CAS | 56-04-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6-Methyl-2-thiouracil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H6 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo-, Uracil, 6-methyl-2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-methyl-6-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4-one, 2-Mercapto-6-methylpyrimidyl-4-one, 2-Thio-6-methyluracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine-2(1H)-thione, 4-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-2-mercaptouracil, 6-Methyl-2-thio-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Thio-4-methyluracil, Alkiron, Antibason, Basecil, Basethyrin, MTU, Metacil, Methacil, Methiacil, Methicil, Methiocil, Methylthiouracil, Metiur, Muracil, Muracin, NSC 193526, NSC 314271, NSC 9378, Orcanon, Prostrumyl, Strumacil, Thimecil, Thiomecil, Thiomidil, Thioryl, Thiothymin, Thiothyron, Thiuryl, Thyreonorm, Thyril, Tiomeracil, Tiorale M, Tiotiron, USAF-EK 6454 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC-Name | 6-Methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on |
| Mehr anzeigen |