Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylthymolblau, Natriumsalz, Indikatorqualität
Artikelnummer. p-3559327 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10560744
Marke: Thermo Scientific Chemicals 394210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1945-77-3
Summenformel C37H44N2Na4O13S
Molekulargewicht (g/mol) 848.779
MDL-Nummer MFCD00148905
InChI-Schlüssel LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC-Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure; Natrium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylthymol blue, tetrasodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 460g/L (20°C).
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 844.76
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Eignung pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Farbe Rot
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver