Learn More
Methylzinntrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30476691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476691 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3311301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Summenformel C H3 Cl3 Sn
Menge 1 g
Synonym Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
InChI-Formel InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES C[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlor(methyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 240.1
Formelmasse 239.8322