Learn More
Methylzinntrichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trichloromethylstannane |
| CAS | 993-16-8 |
| Summenformel | C H3 Cl3 Sn |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichlor(methyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.1 |
| Formelmasse | 239.8322 |