Learn More
Methyltriethoxysilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-169457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10276180
Marke: Thermo Scientific Acros 174620250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2031-67-6
Summenformel C7H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.30
MDL-Nummer MFCD00009066
InChI-Schlüssel CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
IUPAC-Name Triethoxy(methyl)silan
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltriethoxysilane
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 141.0°C to 143.0°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3825 to 1.3845
Menge 25 mL
Beilstein 04,629
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 178.3
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit