missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltriphenylarsoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11315229
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11315229 5 g 5 Gramm
11305229 1 g 1 Gramm
11325229 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11315229

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18599.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1499-33-8
Summenformel C19H18AsI
Molekulargewicht (g/mol) 448.179
MDL-Nummer MFCD00031543
InChI-Schlüssel GHLKOMSNOFJXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide, methyltriphenylarsanium iodide, methyl triphenylarsonium iodide, arsonium, methyltriphenyl-, iodide 1:1, c19h18as.i, acmc-209d3h, triphenylmethylarsonium iodide, methyl triphenyl arsanium iodide, arsonium,methyltriphenyl-, iodide 1:1
PubChem CID 73911
IUPAC-Name Methyl(triphenyl)arsanium;iodid
SMILES C[As+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[I-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyltriphenylarsonium iodide
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3465
Beilstein 3639838
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 448.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.