Learn More
Methyltriphenylphosphoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1779-49-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H18 P . Br |
| Menge | 25 g |
| Synonym | M 0779, MTPPB, Triphenylmethylphosphonium Bromide, Triphenylphosphonium Methobromide, Triphenylphosphonium Methylbromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Methyl(triphenyl)phosphoniumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 357.22 |
| Mehr anzeigen |