Learn More
Methyltriphenylphosphoniumiodid, 98%
Artikelnummer. 11487547
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487547 25 g 25 Gramm
11497547 100 g 100 Gramm
11407557 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15644.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404,23 g/mol
Methyltriphenylphosphoniumiodid wird als Reaktant zur Synthese von Triphenylamin-basierten Farbstoffen und polyolefinischen aromatischen Molekülen mit Pyren für die Verwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen verwendet. Wird als Ligand bei der Kopplungsreaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer eines Wittig-Reagenz verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Methyltriphenylphosphoniumiodid wird als Reaktant zur Synthese von Triphenylamin-basierten Farbstoffen und polyolefinischen aromatischen Molekülen mit Pyren für die Verwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen verwendet. Wird als Ligand bei der Kopplungsreaktion verwendet. Es wird auch als Vorläufer eines Wittig-Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Dichlormethan, Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Unter Dunkelheit lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2065-66-9
Summenformel C19H18IP
Molekulargewicht (g/mol) 404.23
MDL-Nummer MFCD00066175
InChI-Schlüssel JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
IUPAC-Name Methyl(Triphenyl)phosphanium;Iodid
SMILES [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltriphenylphosphonium iodide
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3464
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol.
Formelmasse 404.23
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke